Orders LinkContactUsLinkComponent
Standaarden
Standaarden
Vochtigheidsstandaard, 10% RV, ±0,3% RV, 10% RV, 5 Ampoul
Catalogus # 620-2223
Leverancier:   ROTRONIC INSTRUMENTS
Standaarden
Catalogus # 620-2223
Leverancier:  ROTRONIC INSTRUMENTS
CAS-nummer:  
Standaarden
Standaarden
Vochtigheidsstandaard, 10% RV, ±0,3% RV, 10% RV, 5 Ampoul
CAS-nummer:  
Price
88,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 5 Ampul
Product Details & Documents
Although most relative humidity (RH) probes have excellent long-term stability, it is recommended that their calibration be checked regularly.
  • Traceable to national standard – SCS (Swiss Calibration Service) certificate included
  • Ampoules contain unsaturated salt solutions (~0,8 ml)
  • Inexpensive on-site calibration
  • Simple and safe to use
  • 10 year shelf life
  • Practical packs of five ampoules of the same humidity value
Levering: Each ampoule is labelled with the humidity value and serial number.
Let op: Values and accuracy (measurement uncertainty values) below are measured at 23 °C.
Documents
Specificaties
Specificaties
  • Concentratie:
    10% RV
  • VPE:
    5 Ampoul
  • Omschrijving:
    Vochtigheidsstandaard
  • Relatieve vochtigheid (RV%):
    10% RV
  • Juistheid:
    ±0,3% RV
Specificaties
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.