Orders LinkContactUsLinkComponent
Bath fluids
Bath fluids
SilOil, −20...+195* °C, >240 °C, 20 mm²/s, 5 L
Catalogus # HUBE6161
Leverancier:   HUBER
Bath fluids
Catalogus # HUBE6161
Leverancier:  HUBER
CAS-nummer:  
Bath fluids
Bath fluids
SilOil, −20...+195* °C, >240 °C, 20 mm²/s, 5 L
CAS-nummer:  
Price
450,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 5 L
Product Details & Documents
Thermal fluids with a wide range of operating temperatures and good thrmodynamic properties for use in circulators and heating systems where water is not appropriate.
All viscosities values are dynamic visosities measured at 25 °C except DW-Therm® which was measured at 20 °C.
Let op: * –20...+235 °C for closed system applications
Use biocides safely. Always read the label and product information before use
Specificaties
Specificaties
  • VPE:
    5 L
  • Vlampunt:
    >240 °C
  • Temperatuurbereik:
    −20...+195* °C
  • Type:
    SilOil
  • Viscositeit:
    20 mm²/s
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.