Orders LinkContactUsLinkComponent
Automatic burettes, Pellet pattern, class AS
Automatic burettes, Pellet pattern, class AS
25 ml, 0,05 ml
Catalogus # BIBB3296/04AS
Leverancier:   SciLabware
Automatic burettes, Pellet pattern, class AS
Catalogus # BIBB3296/04AS
Leverancier:  SciLabware
Automatic burettes, Pellet pattern, class AS
Automatic burettes, Pellet pattern, class AS
25 ml, 0,05 ml
Price
248,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Burettes made of chemically resistant PYREX® borosilicate glass.
  • Automatic zero facility
  • Simple operation
  • White enamel graduations
  • 1,5 mm bore PTFE key stopcock
 : Complies with ISO 385 and DIN 12700.
Specificaties
  • Capaciteit:
    25 ml
  • Seq:
    02
  • Indeling:
    0,05 ml
Accessories
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Rubberen drukballon, past op klasse AS automatische buretten
    Rubberen drukballon, past op klasse AS automatische buretten
    BIBB3297/14AS
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 32,20 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Reservoirfles, glas, 2000 ml, met 29/32 slijping
    Reservoirfles, glas, 2000 ml, met 29/32 slijping
    BIBB3297/12
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 66,30 €
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.