Torion stopcocks, SLV®
14,7 mm, 14 mm
Catalogus # BIBB722-53
Leverancier: SciLabware
Ga naar:
Product Details & Documents
Stopcocks are made of borosilicate glass.
- Vacuum capability to 10⁻² Torr
- Sidearms are 70 mm in length
- Excellent chemical and temperature resistance
In right angle pattern PTFE key is screwed into the threaded Torion connector, to open and close the stopcock.
Levering: Supplied with fittings, sealing rings and PTFE key.
Specificaties
- Boring Ø:14,7 mm
- Seq:06
- Voor slang uitw. Ø:14 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.