Orders LinkContactUsLinkComponent
Multi-parameter-meter, draagbaar, Professional Plus
Multi-parameter-meter, draagbaar, Professional Plus
Polarografische DO-sensor
Catalogus # 665-0210
Leverancier:   YSI ENVIRONMENTAL
Multi-parameter-meter, draagbaar, Professional Plus
Catalogus # 665-0210
Leverancier:  YSI ENVIRONMENTAL
Multi-parameter-meter, draagbaar, Professional Plus
Multi-parameter-meter, draagbaar, Professional Plus
Polarografische DO-sensor
Price
403,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
De Professional Plus is de meest veelzijdige draagbare multiparametersysteem die op de markt verkrijgbaar is. U kunt hiermee maximaal 11 parameters meten: pH, ORP, ammonia, nitraat, chloride, opgeloste zuurstof, geleidbaarheid, zoutgehalte, TDS, luchtdruk en temperatuur; geen gedoe meer met kabels omdat u altijd met slechts een kabel werkt.
  • Met rubber beklede IP 67-behuizing (zelfs zonder batterijklep)
  • Robuuste kabelsensoren met connectoren die voldoen aan militaire specificaties (ook waterdicht)
  • USB-aansluiting en Data Manager-software met GLP-functies
  • Geheugen voor 5000 datasets
  • Eenvoudig af te lezen grafisch display met achtergrondverlichting, toetsenbord en meertalige interface: Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Portugees en Noors
De Quatro-kabel/koppelstuk is ideaal om 6 parameters tegelijkertijd te meten: geleidbaarh./temp./opgeloste zuurstof, 2 mV-meetwaarden en luchtdruk. Het totale gewicht is slechts 525 g.
Daarnaast zijn de sensoren volledig uitwisselbaar, eenvoudig door de gebruiker te vervangen en verkrijgbaar met verschillende kabellengten (1, 4, 10, 20 en 30 meter). De Pro Plus kan in combinatie met andere bulkheads worden gebruikt voor het gelijktijdig meten van 1, 2 of 3 parameters.
3 jaar garantie op het instrument, 2 jaar garantie op de kabels.
Bestelinformatie: Het Professional Plus-instrument wordt geleverd met Data Manager-software, USB-kabel en USB-dockingstation. Quatro-kabel en sensoren dienen apart te worden besteld.
Diensten: Installatie, IQOQ, onderhoud of reparatie nodig? Mail naar [email protected]
Specificaties
  • Omschrijving:
    Polarografische DO-sensor
Accessories
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Draagtas met zachte buitenkant
    Draagtas met zachte buitenkant
    664-0025
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 286,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Draagtas met harde buitenkant
    Draagtas met harde buitenkant
    664-0024
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 660,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    VPE
    Beschikbaarheid
    Price
  • Confidence solution 5580, for verifying pH, ORP, and conductivity values, 6 plastic bottles (1 pint each)
    Confidence solution 5580, for verifying pH, ORP, and conductivity values, 6 plastic bottles (1 pint each)
    YSIA005580
    1 KIT
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 KIT - 229,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Kleine driepoot voor vlak oppervlak
    Kleine driepoot voor vlak oppervlak
    665-0069
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 70,10 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Kabelgewicht, 140 g, bevestigd aan roestvrijstalen sondebescherming
    Kabelgewicht, 140 g, bevestigd aan roestvrijstalen sondebescherming
    664-0026
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 61,50 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Flow cell for Quatro cable/bulkhead
    Flow cell for Quatro cable/bulkhead
    665-0235
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 880,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • pH/ORP kit (must be screwed into probe)
    pH/ORP kit (must be screwed into probe)
    665-0091
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 842,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • pH kit (must be screwed into probe)
    pH kit (must be screwed into probe)
    665-0090
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 624,00 €
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.