Standaard microscopen, 28
Standaard microscoop, 2820, Binoculair
Catalogus # 630-2809
Leverancier: MOTIC
Ga naar:
Product Details & Documents
These upright microscopes have been designed for use in education.
- Ergonomic shape and superior optics
- Cordless LED illumination with rechargeable batteries
- Upper limit stop to prevent damage to slides and objectives
Delivery information: Supplied with dust cover, batteries and charger.
Documents
Specificaties
- Model:2820
- Omschrijving:Standaard microscoop
- Seq:03
- Type:Binoculair
- Verlichting:LED
- Cat. No.:630-2809
- Objectiefrevolver:4 standen, naar achteren gericht
- Scherpstelsysteem:Coaxiale grof- en fijnregeling
- Oculairs:10×/18 mm
- Condensor:Abbe 1,25 N.A. with iris diaphragm
- Objectieven:Achromatisch 4×, 10×, 40× (inschuifbaar)
- Hoofd:Hoek van 45°, 360° draaibaar
Accessories
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Aluminium case
Productinformatie
- Catalogus #VPEBeschikbaarheidPrice
- Immersieolie (5 ml)
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- CCD-adapter voor C-mount camera, 0,5×
Productinformatie
- Catalogus #VergrotingBeschikbaarheidPrice
- Achromatic objective