Standaard microscopen, 28
Standaard microscoop, 2802, Monoculair
Catalogus # 630-2808
Leverancier: MOTIC
Ga naar:
Product Details & Documents
These upright microscopes have been designed for use in education.
- Ergonomic shape and superior optics
- Cordless LED illumination with rechargeable batteries
- Upper limit stop to prevent damage to slides and objectives
Livraison: Supplied with dust cover, batteries and charger.
Documents
2801 SP_1307_EN 2802 SP_1307_EN 2820 SP_1307_EN
Fiche technique
EDUCATION_LINE_18_28_PM_CA_1505_EN
Documentation produit
Specificaties
- Model:2802
- Omschrijving:Standaard microscoop
- Seq:02
- Type:Monoculair
- Verlichting:LED
- Cat. No.:630-2808
- Objectiefrevolver:4 standen, naar achteren gericht
- Scherpstelsysteem:Coaxiale grof- en fijnregeling
- Oculairs:10×/18 mm
- Condensor:Abbe 1,25 N.A. with iris diaphragm
- Objectieven:Achromatisch 4×, 10×, 40× (inschuifbaar)
- Hoofd:Hoek van 45°, 360° draaibaar
Accessories
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Aluminium case
Productinformatie
- Catalogus #VPEBeschikbaarheidPrice
- Immersieolie (5 ml)
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- CCD-adapter voor C-mount camera, 0,5×
Productinformatie
- Catalogus #VergrotingBeschikbaarheidPrice
- Achromatic objective
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.