Orders LinkContactUsLinkComponent
Driepikkels
120×260 mm
  451-0158
Driepikkels
  451-0158
Driepikkels
Driepikkels
120×260 mm
23,50 €
1 * 1 ST
Tripod stands made of stainless steel or zinc plated steel.
Please note: Zinc plating of tripod stands serves as temporary corrosion protection. May peel off after direct contact with open burner flame.
  • Ø inw.×h:
    120×260 mm
  • Seq:
    10
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.