Orders LinkContactUsLinkComponent
Multi-channel pipettes, mechanical, variable volume, SoftGrip™
Multi-channel pipettes, mechanical, variable volume, SoftGrip™
30 - 300 µl, 0,2, ±1,0 - ±2,4 %, ±0,5 - ±1,2 %, rood, 300 µl
Catalogus # HAMI55019-56
Leverancier:   HAMILTON BONADUZ
Multi-channel pipettes, mechanical, variable volume, SoftGrip™
Catalogus # HAMI55019-56
Leverancier:  HAMILTON BONADUZ
Multi-channel pipettes, mechanical, variable volume, SoftGrip™
Multi-channel pipettes, mechanical, variable volume, SoftGrip™
30 - 300 µl, 0,2, ±1,0 - ±2,4 %, ±0,5 - ±1,2 %, rood, 300 µl
Price
998,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Hamilton SoftGrip pipettes are available as 8-channel and 12-channel adjustable volume manual pipettes in two volume ranges covering 5 to 50 µl and 30 to 300 µl.
  • Long tip ejector lever and movable lower body can be rotated a full 360º relative to the handle to provide maximum comfort for left- or right-handed use
  • Colour-coded plunger buttons and labels for quick volume identification
  • Easily activated tip ejector lever releases all the tips in single stroke
  • Can be autoclaved without the need for disassembly or recalibration
Please note: Accuracy and precision is guaranteed when used with Hamilton Universal AdvanTip™ precision pipette tips.
Specificaties
  • Kleurcode:
    rood
  • Volume:
    30 - 300 µl
  • Stapgrootte:
    0,2
  • Juistheid:
    ±1,0 - ±2,4 %
  • Onjuistheid:
    ±0,5 - ±1,2 %
  • Aanbevolen tips:
    300 µl
Accessories
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Kalibratielabels voor pipetten
    Kalibratielabels voor pipetten
    HAMI1987-01
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 10 ST - 34,70 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Pipetkalibratiesleutel, voor eenvoudige kalibratie in het veld
    Pipetkalibratiesleutel, voor eenvoudige kalibratie in het veld
    HAMI34002
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 9,80 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Ejector sleeve for SoftGrip™ single channel pipette, 500 - 1000 µl
    Ejector sleeve for SoftGrip™ single channel pipette, 500 - 1000 µl
    HAMI54756-01
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 23,80 €