Orders LinkContactUsLinkComponent
Single channel pipettes, mechanical, fixed / variable volume, SoftGrip™
Single channel pipettes, mechanical, fixed / variable volume, SoftGrip™
500 µl, ±0,4 %, ±0,18 %, lichtgroen, 1000 µl
Catalogus # HAMI55019-17
Leverancier:   HAMILTON BONADUZ
Single channel pipettes, mechanical, fixed / variable volume, SoftGrip™
Catalogus # HAMI55019-17
Leverancier:  HAMILTON BONADUZ
Single channel pipettes, mechanical, fixed / variable volume, SoftGrip™
Single channel pipettes, mechanical, fixed / variable volume, SoftGrip™
500 µl, ±0,4 %, ±0,18 %, lichtgroen, 1000 µl
Price
281,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Thanks to a soft contoured handle and a curved hilt these pipettes rest comfortable in your hand. The slim ejection sleeve is made from a high strength, chemically resistant polymer. The slim design allows the pipette to reach to the bottom of narrow tubes without the need for extended length tips.
  • Built from high quality, state-of-the-art materials designed to provide years of reliable service
  • All pipettes are completely autoclavable for easy decontamination and sterilisation without the need for disassembly and recalibration
  • Isolated volume ring prevents accidental volume changes
  • Magnified, easy-toread micrometer ensures reproducible, accurate volume setting
  • Each pipette meets or exceeds industry standards for accuracy and precision when used with Hamilton Universal AdvanTip Precision pipette tips
Choose from six adjustable volume and ten fixed volume SoftGrip pipettes covering 0,2 µl to 1 ml. All pipettes have color-coded plunger buttons and labels for easy volume identification.
Services: Voor erkende kalibratie onder ISO8655 en ISO17025, onderhoud en reparatie mail naar [email protected]
Specificaties
  • Kleurcode:
    lichtgroen
  • Volume:
    500 µl
  • Seq:
    15
  • Juistheid:
    ±0,4 %
  • Onjuistheid:
    ±0,18 %
  • Aanbevolen tips:
    1000 µl
Accessories
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Pipetkalibratiesleutel, voor eenvoudige kalibratie in het veld
    Pipetkalibratiesleutel, voor eenvoudige kalibratie in het veld
    HAMI34002
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 9,80 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Kalibratielabels voor pipetten
    Kalibratielabels voor pipetten
    HAMI1987-01
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 10 ST - 34,70 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Ejector sleeve for SoftGrip™ single channel pipette, 500 - 1000 µl
    Ejector sleeve for SoftGrip™ single channel pipette, 500 - 1000 µl
    HAMI54756-01
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 23,80 €