Natriumhydroxide 98%, soluble
Glass bottle for solids, 500 g
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Natriumhydroxide 98%, soluble
Catalogus # A18395.36
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
CAS-nummer: 1310-73-2
Ga naar:
Product Details & Documents
Purity: 98% CAS No.: 1310-73-2 Molecular Formula: NaOH Formula Weight: 40.00 Odour: Odourless pH: 14 Melting Point: 318° Boiling Point: 1390° Merck Reference: 14,8627 UN No.: 1823 MDL No.: MFCD00003548
Synoniemen: Caustic soda
- CAS-nummer:1310-73-2
- Formule:NaOH
- MDL-nummer:MFCD00003548
- Molecular Weight:40 g/mol
- Merck index:14,8627
- Kokend Pt:1390 °C
- Smelten Pt:318 °C
- Dichtheid:2,13
- Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
- EINECS:215-185-5
- UN:1823
- ADR:8,II
- BEREIKEN:01-2119457892-27
Documents
Specificaties
Specificaties
- Verpakking:Glass bottle for solids
- VPE:500 g
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.