Orders LinkContactUsLinkComponent
Eosin B
Eosin B
Glass bottle for solids, 25 g
Catalogus # A17377.14
Leverancier:   Thermo Fisher Scientific
Eosin B
Catalogus # A17377.14
CAS-nummer:  548-24-3
Eosin B
Eosin B
Glass bottle for solids, 25 g
CAS-nummer:  548-24-3
Price
45,50 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 25 g
Product Details & Documents
CAS No.: 548-24-3 Molecular Formula: C20H6Br2N2Na2O9 Formula Weight: 624.08 MDL No.: MFCD00005041
Synoniemen:  Eosin bluish, 2,7-Dinitro-4,5-dibromofluorescein, Eosin B disodium salt, Sodium 2-(4,5-dibromo-2,7-dinitro-6-oxido-3-oxo-3H-xanthen-9-yl)benzoate, 2-(4,5-dibromo-3,6-dihydroxy-2,7-dinitroxanthen-9-yl)-benzoic acid disodium salt, Acid Red 91
  • CAS-nummer:548-24-3
  • Formule:C₂₀H₆Br₂N₂Na₂O₉
  • MDL-nummer:MFCD00005041
  • Molecular Weight:624.06 g/mol
  • Merck index:12,03638
  • Smelten Pt:> 310 °C
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:208-943-1
Specificaties
Specificaties
  • Verpakking:
    Glass bottle for solids
  • VPE:
    25 g