Orders LinkContactUsLinkComponent
MOPS-Na ≥98%
MOPS-Na ≥98%
Glass bottle for solids, 25 g
Catalogus # A17214.14
Leverancier:   Thermo Fisher Scientific
MOPS-Na ≥98%
Catalogus # A17214.14
CAS-nummer:  71119-22-7
MOPS-Na ≥98%
MOPS-Na ≥98%
Glass bottle for solids, 25 g
CAS-nummer:  71119-22-7
Price
43,40 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 25 g
Product Details & Documents
Purity: 98% CAS No.: 71119-22-7 Molecular Formula: C7H14NNaO4S Formula Weight: 231.25 Physical Form: Cryst powder Appearance: White Melting Point: ca 260° dec. MDL No.: MFCD00064350
Synoniemen:  3-(N-Morpholino)propanesulphonic acid sodium salt, Sodium 3-morpholinopropane-1-sulphonate, Sodium 4-morpholin-1-ylpropylsulphonate, MOPS sodium salt
  • CAS-nummer:71119-22-7
  • Formule:C₇H₁₄NNaO₄S
  • MDL-nummer:MFCD00064350
  • Molecular Weight:231.25 g/mol
  • Smelten Pt:∼ 260 °C (ontbinding)
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:428-420-3
Specificaties
Specificaties
  • Verpakking:
    Glass bottle for solids
  • VPE:
    25 g
Specificaties