Orders LinkContactUsLinkComponent
ADA ≥98%
Glass bottle for solids, 25 g
Catalogus # A15267.14
Leverancier:   Thermo Fisher Scientific
ADA ≥98%
Catalogus # A15267.14
CAS-nummer:  26239-55-4
ADA ≥98%
ADA ≥98%
Glass bottle for solids, 25 g
CAS-nummer:  26239-55-4
Price
37,80 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 25 g
Product Details & Documents
Purity: 98+% CAS No.: 26239-55-4 Molecular Formula: H2NCOCH2N(CH2CO2H)2 Formula Weight: 190.16 Melting Point: ca 218° dec. Beilstein Reference: 1787181 Merck Reference: 14,147 MDL No.: MFCD00008031
Synoniemen:  2,2'-[(2-Amino-2-oxoethyl)imino]diacetic acid, N-(2-Acetamido)iminodiacetic acid, 2,2'-((2-Amino-2-oxoethyl)azanediyl)diacetic acid
  • CAS-nummer:26239-55-4
  • Formule:H₂NC(O)CH₂N(CH₂COOH)₂
  • MDL-nummer:MFCD00008031
  • Molecular Weight:190.16 g/mol
  • Merck index:14,147
  • Smelten Pt:∼ 218 °C (ontbinding)
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:247-530-0
Specificaties
Specificaties
  • Verpakking:
    Glass bottle for solids
  • VPE:
    25 g