Orders LinkContactUsLinkComponent
Hexymethyleendiamine ≥98%
Hexymethyleendiamine ≥98%
Glass bottle for solids, 500 g
Catalogus # A14212.36
Corrosief
Irriterend
Leverancier:   Thermo Fisher Scientific
Hexymethyleendiamine ≥98%
Catalogus # A14212.36
CAS-nummer:  124-09-4
Hexymethyleendiamine ≥98%
Hexymethyleendiamine ≥98%
Glass bottle for solids, 500 g
CAS-nummer:  124-09-4
Price
84,30 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 500 g
Product Details & Documents
Purity: 98+% CAS No.: 124-09-4 Molecular Formula: C6H16N2 Formula Weight: 116.21 Flash Point: 85°(185°F) Odour: Amine-like pH: 12.4 Melting Point: 39-43° Boiling Point: 199-204° Beilstein Reference: 1098307 Merck Reference: 14,4695 UN No.: 2280 MDL No.: MFCD00008243
Synoniemen:  1,6-Hexanediamine, Hexamethylenediamine
  • CAS-nummer:124-09-4
  • Formule:C₆H₁₆N₂
  • MDL-nummer:MFCD00008243
  • Molecular Weight:116.21 g/mol
  • Merck index:14,4695
  • Kokend Pt:199…204 °C
  • Smelten Pt:39…43 °C
  • Dichtheid:0,840
  • Flits Pt:85 °C (185 °F)
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:204-679-6
  • UN:2280
  • ADR:8,III
Specificaties
Specificaties
  • Verpakking:
    Glass bottle for solids
  • VPE:
    500 g
Specificaties