Selenium, powder
Glass bottle for solids, 50 g
- :7782-49-2
- :Se
- :MFCD00134090
- :78.96 g/mol
- :12,08572
- :∼685 °C (1013 hPa)
- :217 °C
- :4,28 g/cm³ (20 °C)
- :Kamertemperatuur
- :231-957-4
- :3283
- :6.1,III
- Verpakking:Glass bottle for solids
- VPE:50 g