Orders LinkContactUsLinkComponent
Trolleys, serving
Trolleys, serving
Dienwagen, voor zwaar gebruik, met versterkt chassis, SSW, 895×595×1023 mm, 20,7 kg, 3
Catalogus # HUPF0112202
Leverancier:   HUPFER METALLWERKE
Trolleys, serving
Catalogus # HUPF0112202
Leverancier:  HUPFER METALLWERKE
Trolleys, serving
Trolleys, serving
Dienwagen, voor zwaar gebruik, met versterkt chassis, SSW, 895×595×1023 mm, 20,7 kg, 3
Price
1 170,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Transport trolley complete with 25 mm deep shelves. Shelves complete with bevelled edges for user comfort. With four swivel castors, two of them with brake.
  • Corrosion resistant
  • Disc bumpers are made of elastic and shock resistant plastic material, it protect trolley from damage
  • Maintenance free
High-quality stainless steel construction.
Documents
Specificaties
  • Omschrijving:
    Dienwagen, voor zwaar gebruik, met versterkt chassis, SSW
  • b×d×h:
    895×595×1023 mm
  • Leggers:
    3
  • Gewicht:
    20,7 kg
Accessories
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Gallery, stainless steel, four sided, height 50 mm, for 600×400 mm shelves
    Gallery, stainless steel, four sided, height 50 mm, for 600×400 mm shelves
    HUPF0114507
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 248,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Gallery, stainless steel, height: 50 mm, width: 799 mm, depth: 430 mm, for 800×500 mm shelves
    Gallery, stainless steel, height: 50 mm, width: 799 mm, depth: 430 mm, for 800×500 mm shelves
    HUPF0114502
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 228,00 €
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.