Orders LinkContactUsLinkComponent
Celteller, verbeterde Neubauer, Petroff
Celteller, verbeterde Neubauer, Petroff
Teller met speciale diepte (Petroff), Imp. Neubauer, 0,01 mm
Catalogus # 630-2767
Leverancier:   MARIENFELD
Celteller, verbeterde Neubauer, Petroff
Catalogus # 630-2767
Leverancier:  MARIENFELD
Celteller, verbeterde Neubauer, Petroff
Celteller, verbeterde Neubauer, Petroff
Teller met speciale diepte (Petroff), Imp. Neubauer, 0,01 mm
Price
223,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Petroff cell counters for in vitro diagnostic applications with special depth.
Documents
Specificaties
  • Kamerdiepte:
    0,01 mm
  • Type:
    Imp. Neubauer
  • Omschrijving:
    Teller met speciale diepte (Petroff)