Orders LinkContactUsLinkComponent
Percoll®, Siam
Percoll®, Siam
Percoll®
Catalogus # P1644-1L
Leverancier:   SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Percoll®, Siam
Catalogus # P1644-1L
Percoll®, Siam
Percoll®
Price
1 060,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 L
Product Details & Documents
Percoll® is a classic medium for density gradient centrifugation of cells, viruses, and subcellular particles. It consists of colloidal silica particles of 15 – 30 nm diameter (23% w/w in water), coated with polyvinylpyrrolidone (PVP).
  • Non toxic
  • Ideal for use with biological materials
Documents
Specificaties
  • Omschrijving:
    Percoll®
  • Seq:
    01
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.