Pasteur pipettes
Pasteur-pipet, met maatverdeling, 6,0 ml, 230 mm, 0,75 - 1,5 ml, 1,5 ml, +, Afzonderlijk verpakt
Catalogus # LPIT139138
Leverancier: LP ITALIANA
Ga naar:
Product Details & Documents
Disposable Pasteur pipettes made from plastic.
Specificaties
- Verpakt:Afzonderlijk verpakt
- Steriel:+
- Capaciteit:6,0 ml
- Omschrijving:Pasteur-pipet, met maatverdeling
- Lengte:230 mm
- Seq:09
- Gegradueerd tot:1,5 ml
- Schaalverdeling:0,75 - 1,5 ml