Bestelling invoeren
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
Hersluitbare monsterzakken, BiTran®
Hersluitbare monsterzakken, BiTran®
BiTranStor box, 300×150×100 mm
Catalogus # 300-0710
Leverancier:   CELLPATH
Hersluitbare monsterzakken, BiTran®
Catalogus # 300-0710
Leverancier:  CELLPATH
Hersluitbare monsterzakken, BiTran®
Hersluitbare monsterzakken, BiTran®
BiTranStor box, 300×150×100 mm
Price
Informeer naar de prijs
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Het BiTran-zaksysteem is ontworpen voor het transporteren van nat weefsel van de ene naar de andere plaats en voor de korte tot lange termijn opslag van weefsel.
De zakken zijn vervaardigd van een speciale barrièrefolie met een unieke dubbele ritssluiting. De barrièrefolie is ondoordringbaar voor formalinedamp, waardoor er geen gevaarlijke dampen in het laboratorium of andere ruimtes terechtkomen zodra de zak is afgesloten. De dubbele ritssluiting zorgt voor een lekvrije sluiting die gemakkelijk zo vaak als nodig geopend en gesloten kan worden.
  • Lekvrij
  • Bewezen langdurige opslag
  • Ruimtebesparend
  • Goed zichtbare barrièrefolie
De BiTranStor Box is verkrijgbaar voor de langdurige opslag van tissues in BiTran-zakken. De dozen zijn draagbaar en stapelbaar en bieden een kosteneffectieve oplossing voor de opslag van BiTranbags.
Certifications:
Ordering information:
Delivery information:
Packaging:
Caution:
Specificaties
  • Omschrijving:
    BiTranStor box
  • Afmetingen:
    300×150×100 mm
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.