Faecal containers with screw cap
25 ml, with label, without spoon, PP, 25 mm, 80 mm
Catalogus # LPIT109447
Leverancier: LP ITALIANA
Ga naar:
Product Details & Documents
Containers made of PP, translucent.
- Excellent chemical resistance
- Excellent temperature resistance
- Easy to clean
With or without spoon and label.
Let op: *De product(en) op deze pagina vallen buiten het toepassingsgebied van de EU-richtlijn 2019/904
Documents
Certificaten
Zoeken op lotnummerSpecificaties
- Ø uitw.:25 mm
- Type:with label, without spoon
- Capaciteit:25 ml
- Hoogte:80 mm
- Materiaal:PP
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.