Disposable cuvettes
Semi-micro, 340 – 900 nm, 45 mm, 1,6 ml, 10 mm, PS
Catalogus # RATI2712120
Leverancier: RATIOLAB
Ga naar:
Product Details & Documents
These cuvettes with reduced wall thickness result in increased heat transfer.
- Very low variation of extinction values
Verpakking: In PS boxes with lid, 100 cuvettes per box.
Specificaties
- Lichtweg:10 mm
- Type:Semi-micro
- Volume:1,6 ml
- Venstermateriaal:PS
- Hoogte:45 mm
- Meetbereik:340 – 900 nm
Accessories
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Stop, PP voor cuvetten
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.