Orders LinkContactUsLinkComponent
Pycnometer with thermometer, adjusted
Pycnometer with thermometer, adjusted
50 ml, 10/19
Catalogus # HECH42572332
Pycnometer with thermometer, adjusted
Catalogus # HECH42572332
Pycnometer with thermometer, adjusted
Pycnometer with thermometer, adjusted
50 ml, 10/19
Price
147,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Pycnometer, made of borosilicate glass 3.3, Gay-Lussac type.
  • With ground-in capillary stopper
  • Very good chemical resistance
  • Very good temperature resistance
It includes pycnometer bottle and ground-in thermometer joint size 10/19 with blue filling.
Certificeringen: DIN ISO 3507
Documents
Specificaties
  • (NS):
    10/19
  • Volume (nom.):
    50 ml
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.