Pycnometer
25 ml
Catalogus # HECH42570024
Leverancier: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Ga naar:
Product Details & Documents
Pycnometer, made of borosilicate glass 3.3, Gay-Lussac type.
- With ground-in stopper
- Good chemical resistance
- Good temperature resistance
Certificeringen: DIN ISO 3507
Specificaties
- Volume (nom.):25 ml
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.