Bestelling invoeren
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
General purpose thermometers

General purpose thermometers

0…+50 °C, 1,0 °C, Rode vloeistof, 7,0 - 8,0 mm
Catalogus # HECH43201008
General purpose thermometers
Catalogus # HECH43201008
General purpose thermometers
General purpose thermometers

0…+50 °C, 1,0 °C, Rode vloeistof, 7,0 - 8,0 mm

Price
19,70 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents

General purpose thermometers with red filling.

Specificaties
  • Ø:
    7,0 - 8,0 mm
  • Seq:
    01
  • Indeling:
    1,0 °C
  • Vulling:
    Rode vloeistof
  • Meetbereik:
    0…+50 °C
Recommandations

Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".

Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.