Rubber Stoppers
45,0 mm, 56,0 mm, 65,0 mm
Catalogus # HECH41590056
Leverancier: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Ga naar:
Product Details & Documents
DIN 12871, made of natural rubber, hardness 40 Shore A.
Specificaties
- Ø onder:56,0 mm
- Ø boven:65,0 mm
- Hoogte:45,0 mm
- Seq:14
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.