Orders LinkContactUsLinkComponent
Rubber Stoppers
Rubber Stoppers
45,0 mm, 50,5 mm, 59,5 mm
Catalogus # HECH41590053
Rubber Stoppers
Catalogus # HECH41590053
Rubber Stoppers
Rubber Stoppers
45,0 mm, 50,5 mm, 59,5 mm
Price
10,20 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
DIN 12871, made of natural rubber, hardness 40 Shore A.
Documents
Specificaties
  • Ø onder:
    50,5 mm
  • Ø boven:
    59,5 mm
  • Hoogte:
    45,0 mm
  • Seq:
    13