Rubber Stoppers
35,0 mm, 34,0 mm, 41,0 mm
Catalogus # HECH41590041
Leverancier: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Ga naar:
Product Details & Documents
DIN 12871, made of natural rubber, hardness 40 Shore A.
Documents
HECH41590041_TDS_EN
Technische fiche
Specificaties
- Ø onder:34,0 mm
- Ø boven:41,0 mm
- Hoogte:35,0 mm
- Seq:10
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.