Rubber Stoppers
35,0 mm, 31,0 mm, 38,0 mm
Catalogus # HECH41590038
Leverancier: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Ga naar:
Product Details & Documents
DIN 12871, made of natural rubber, hardness 40 Shore A.
Documents
HECH41590041_TDS_EN
Technische fiche
Specificaties
- Ø onder:31,0 mm
- Ø boven:38,0 mm
- Hoogte:35,0 mm
- Seq:09
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.