Orders LinkContactUsLinkComponent
Rubber Stoppers
Rubber Stoppers
25,0 mm, 17,0 mm, 22,0 mm
Catalogus # HECH41590023
Rubber Stoppers
Catalogus # HECH41590023
Rubber Stoppers
Rubber Stoppers
25,0 mm, 17,0 mm, 22,0 mm
Price
1,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
DIN 12871, made of natural rubber, hardness 40 Shore A.
Documents
Specificaties
  • Ø onder:
    17,0 mm
  • Ø boven:
    22,0 mm
  • Hoogte:
    25,0 mm
  • Seq:
    06