Orders LinkContactUsLinkComponent
Rubber Stoppers
20,0 mm, 4,0 mm, 8,0 mm
Catalogus # HECH41590002
Rubber Stoppers
Catalogus # HECH41590002
Rubber Stoppers
Rubber Stoppers
20,0 mm, 4,0 mm, 8,0 mm
Price
0,70 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
DIN 12871, made of natural rubber, hardness 40 Shore A.
Specificaties
  • Ø onder:
    4,0 mm
  • Ø boven:
    8,0 mm
  • Hoogte:
    20,0 mm
  • Seq:
    02