Watchmaker forceps
Watchmaker No. 3, straight, 115 mm
Catalogus # 232-0201
Leverancier: MURRAY S
Ga naar:
Product Details & Documents
Stainless steel. Ideal for small-scale dissection applications or precise part placement.
- Very fine points
- Smooth flat handle
- Available straight or curved
Specificaties
- Type:Watchmaker No. 3, straight
- Lengte:115 mm
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.