Qualitative filter papers, high-purity
292a, 70 mm
Catalogus # SARTFT-3-215-070
Leverancier: Sartorius
Qualitative filter papers, high-purity
Catalogus # SARTFT-3-215-070
Leverancier: Sartorius
Ga naar:
Product Details & Documents
These paper grades are used for analytical purposes that require a low ash content. They are essentially used for qualitative analyses.
Grades 292 and 292a are suitable for soil analyses because that are low in nitrogen. Grades 131 and 132 are used in phosphate or sodium determination.
Documents
Specificaties
- Nr:292a
- Seq:18
- Maat:70 mm
- Filtratiesnelheid:60 s
- Cat. No.:SARTFT-3-215-070
- Milieu certificering:Renewable Energy Certificate
- Partikelretentie:4 - 7 µm
- Dikte:0,19 mm
- Environmentally Preferable:Lage impact op de fabricage
- Gewicht:97 g/m²
- Asgehalte:<0,06%
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.