Disposable cannulas
Disposable cannulas, G18, roos, 75 mm, +, 1,2×75 mm
Catalogus # EHRS15885675
Leverancier: EHRHARDT SOEHNE
Ga naar:
Product Details & Documents
Disposable cannulas.
- Pyrogen-free, not toxic
- With lancet cut
- EO-sterilisation
Documents
Certificaten
Zoeken op lotnummerSpecificaties
- Ø×L:1,2×75 mm
- Meter:G18
- Steriel:+
- Kleur:roos
- Omschrijving:Disposable cannulas
- Lengte:75 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.