Tourniquets
Tourniquet voor baby's, blauw
Catalogus # TERUXX-TCB2
Leverancier: TERUMO
Ga naar:
Product Details & Documents
Deze tourniquets zijn verkrijgbaar in drie maten geschikt voor volwassenen, kinderen of baby's.
- Stevige, veilige kliksluiting met bediening met één hand
- Vervangbaar en wasbaar lint
- Metaal-, latex- en ftalaatvrij
Ontworpen voor dagelijks gebruik in alle klinische omgevingen, inclusief ambulance.
Specificaties
- Omschrijving:Tourniquet voor baby's, blauw
- Seq:03