Temperatuurloggers, Thermo Button
Thermo Track-software en USB Thermo Button-lezer, FR 21 Part 11
Catalogus # 620-3186
Leverancier: PROGES PLUS
Ga naar:
Product Details & Documents
Deze dataloggers zijn klein en robuust. Ze zijn bestand tegen extreme omstandigheden en geschikt voor toepassingen op gebied van temperatuurregeling, producttracering, transport, procesanalyse, HACCP, enz.
- Verzameling en registratie van datum- en tijdgegevens
- Levensduur batterij maximaal 10 jaar, afhankelijk van bemonsteringsfrequentie en temperatuur
- Hoge/lage alarmlimieten en uitstelfunctie
Ø×H: 16×6 mm
Conform to IP 65.
: EN 12830 tested by CEMAGREF and LCIE, RTCA/DO-160 section 21, IATA (Lithium batteries), not tested for 'Food contact approval'.
: Bij bestelling is op verzoek en tegen betaling een kalibratiecertificaat verkrijgbaar. De Thermo Track-software voor de pc is beschikbaar in zeven talen: Frans, Engels, Duits, Spaans, Portugees, Sloveens, Japans en Italiaans.
: Voor installatie, IQOQ, erkende kalibratie onder ISO17025, onderhoud en reparatie mail naar [email protected]
Specificaties
- Omschrijving:Thermo Track-software en USB Thermo Button-lezer, FR 21 Part 11
- Cat. No.:620-3186
- Interface:USB