Orders LinkContactUsLinkComponent
Microtiterplaat Blocnote
Microplaat 48-wells mat, 127×178 mm
Catalogus # 613-1456
Leverancier:   DIVERSIFIED BIOTECH
Microtiterplaat Blocnote
Catalogus # 613-1456
Leverancier:  DIVERSIFIED BIOTECH
Microtiterplaat Blocnote
Microtiterplaat Blocnote
Microplaat 48-wells mat, 127×178 mm
Price
Informeer naar de prijs
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These pads with the layout of a 24-, 48- or 96-well microtiter plate provide a fast and easy way to keep accurate records of samples in a microplate. The adhesive backing allows the researcher to affix individual sheets into a notebook.
  • With adhesive backing for attaching individual sheets
  • Encourages accurate record keeping
Bevatten 50 vellen van 127x178 mm
Specificaties
  • Omschrijving:
    Microplaat 48-wells mat, 127×178 mm
  • Seq:
    02