Orders LinkContactUsLinkComponent
Filter sets
Filterset 38, excitatie BP 470/40, bundelsplitsing FT 495, emissie BP 525/50
Catalogus # ZEIS0000001031346
Leverancier:   ZEISS
Filter sets
Catalogus # ZEIS0000001031346
Leverancier:  ZEISS
Filter sets
Filterset 38, excitatie BP 470/40, bundelsplitsing FT 495, emissie BP 525/50
Price
1 754,87 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Specificaties
  • Omschrijving:
    Filterset 38, excitatie BP 470/40, bundelsplitsing FT 495, emissie BP 525/50