Bestelling invoeren
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
Nitrofen ≥98%
Glass bottle for solids, 5 g
  A19977.06
Nitrofen ≥98%
  A19977.06
 :  1836-75-5
Nitrofen ≥98%
Nitrofen ≥98%
Glass bottle for solids, 5 g
 :  1836-75-5
63,10 €
1 * 5 g
Purity: 98% CAS No.: 1836-75-5 Molecular Formula: C12H7Cl2NO3 Formula Weight: 284.10 Melting Point: 68-71° Beilstein Reference: 1887356 Merck Reference: 14,6598 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00128026
 :  2,4-Dichloro-1-(4-nitrophenoxy)benzene
  •  :1836-75-5
  •  :C₁₂H₇Cl₂NO₃
  •  :MFCD00128026
  •  :284.1 g/mol
  •  :14,6598
  •  :68…71 °C
  •  :Kamertemperatuur
  •  :217-406-0
  •  :9,III
  • Verpakking:
    Glass bottle for solids
  • VPE:
    5 g
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.