Orders LinkContactUsLinkComponent
Nitrofen ≥98%
Nitrofen ≥98%
Glass bottle for solids, 25 g
Catalogus # A19977.14
Gezondheid
Irriterend
Leverancier:   Thermo Fisher Scientific
Nitrofen ≥98%
Catalogus # A19977.14
CAS-nummer:  1836-75-5
Nitrofen ≥98%
Nitrofen ≥98%
Glass bottle for solids, 25 g
CAS-nummer:  1836-75-5
Price
239,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 25 g
Product Details & Documents
Purity: 98% CAS No.: 1836-75-5 Molecular Formula: C12H7Cl2NO3 Formula Weight: 284.10 Melting Point: 68-71° Beilstein Reference: 1887356 Merck Reference: 14,6598 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00128026
Synoniemen:  2,4-Dichloro-1-(4-nitrophenoxy)benzene
  • CAS-nummer:1836-75-5
  • Formule:C₁₂H₇Cl₂NO₃
  • MDL-nummer:MFCD00128026
  • Molecular Weight:284.1 g/mol
  • Merck index:14,6598
  • Smelten Pt:68…71 °C
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:217-406-0
  • ADR:9,III
Specificaties
Specificaties
  • Verpakking:
    Glass bottle for solids
  • VPE:
    25 g
Specificaties