Overbril, 2800
Anti-UV, antikraslaag, antiwasemlaag, blauw, Groen PC, 4 - 5
Catalogus # MMMA2805
Leverancier: 3M
Ga naar:
Product Details & Documents
Deze lichtgewicht afdekbrillen (OTG) zijn ontworpen om over de meeste brillen op sterkte te passen met minimale interferentie. Verkrijgbaar in drie lensopties. De groene lens biedt bescherming tegen infraroodstraling die ontstaat bij bepaalde gaslas-, gassnij- en hardsoldeertoepassingen (IR-tint 5).
- Stevig brillenglas van polycarbonaat met antikraslaag voor duurzaamheid
- Afstelbare lengte van de brillenpoten (vier standen) voor draagcomfort en optimale pasvorm
- Verstelbare lenshoek voor eenvoudige afstelling en maximaal comfort
- Zachte brillenpoten met laag profiel voor comfort en minimale interactie met de bril op sterkte
Gewicht: 38 g
Certificeringen: EN 166, EN 170, EN 171 (IR), FT1
Specificaties
- Type:Anti-UV, antikraslaag, antiwasemlaag
- Kleur:blauw
- Beglazing:Groen PC, 4 - 5