Orders LinkContactUsLinkComponent
Temperatuurloggers, Thermo Button
Temperatuurloggers, Thermo Button
Sleutelhouder, geel
Catalogus # 620-3179
Leverancier:   PROGES PLUS
Temperatuurloggers, Thermo Button
Catalogus # 620-3179
Leverancier:  PROGES PLUS
Temperatuurloggers, Thermo Button
Temperatuurloggers, Thermo Button
Sleutelhouder, geel
Price
4,10 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Deze dataloggers zijn klein en robuust. Ze zijn bestand tegen extreme omstandigheden en geschikt voor toepassingen op gebied van temperatuurregeling, producttracering, transport, procesanalyse, HACCP, enz.
  • Verzameling en registratie van datum- en tijdgegevens
  • Levensduur batterij maximaal 10 jaar, afhankelijk van bemonsteringsfrequentie en temperatuur
  • Hoge/lage alarmlimieten en uitstelfunctie
Ø×H: 16×6 mm
Conform to IP 65.
Certificeringen: EN 12830 tested by CEMAGREF and LCIE, RTCA/DO-160 section 21, IATA (Lithium batteries), not tested for 'Food contact approval'.
Levering: Bij bestelling is op verzoek en tegen betaling een kalibratiecertificaat verkrijgbaar. De Thermo Track-software voor de pc is beschikbaar in zeven talen: Frans, Engels, Duits, Spaans, Portugees, Sloveens, Japans en Italiaans.
Diensten: Voor installatie, IQOQ, erkende kalibratie onder ISO17025, onderhoud en reparatie mail naar [email protected]
Documents
Specificaties
  • Omschrijving:
    Sleutelhouder, geel