Temperatuurloggers, Thermo Button
Deze dataloggers zijn klein en robuust. Ze zijn bestand tegen extreme omstandigheden en geschikt voor toepassingen op gebied van temperatuurregeling, producttracering, transport, procesanalyse, HACCP, enz.
- Verzameling en registratie van datum- en tijdgegevens
- Levensduur batterij maximaal 10 jaar, afhankelijk van bemonsteringsfrequentie en temperatuur
- Hoge/lage alarmlimieten en uitstelfunctie
Ø×H: 16×6 mm
Conform to IP 65.
: EN 12830 tested by CEMAGREF and LCIE, RTCA/DO-160 section 21, IATA (Lithium batteries), not tested for 'Food contact approval'.
: Bij bestelling is op verzoek en tegen betaling een kalibratiecertificaat verkrijgbaar. De Thermo Track-software voor de pc is beschikbaar in zeven talen: Frans, Engels, Duits, Spaans, Portugees, Sloveens, Japans en Italiaans.
: Voor installatie, IQOQ, erkende kalibratie onder ISO17025, onderhoud en reparatie mail naar [email protected]
- Meetbereik:T: 0...125 °C
- Resolutie:0,1 ou 0,5 °C
- Omschrijving:Compact logger, thermo-button, 22T
- Seq:03
- Juistheid:±0,5 °C
- Cat. No.:620-3184
- Gegevensgeheugen - Aantal metingen:8000
- Gebruiksduur accu's:30 to 50 cycles, sterilisation process