Orders LinkContactUsLinkComponent
Temperatuurloggers, Thermo Button
Compact logger, thermo- button, 22L, T: –40...+85 °C, ±0,5 °C, 0,1 ou 0,5 °C
  620-3183
Temperatuurloggers, Thermo Button
  620-3183
Temperatuurloggers, Thermo Button
Temperatuurloggers, Thermo Button
Compact logger, thermo- button, 22L, T: –40...+85 °C, ±0,5 °C, 0,1 ou 0,5 °C
179,00 €
1 * 1 ST
Deze dataloggers zijn klein en robuust. Ze zijn bestand tegen extreme omstandigheden en geschikt voor toepassingen op gebied van temperatuurregeling, producttracering, transport, procesanalyse, HACCP, enz.
  • Verzameling en registratie van datum- en tijdgegevens
  • Levensduur batterij maximaal 10 jaar, afhankelijk van bemonsteringsfrequentie en temperatuur
  • Hoge/lage alarmlimieten en uitstelfunctie
Ø×H: 16×6 mm
Conform to IP 65.
 : EN 12830 tested by CEMAGREF and LCIE, RTCA/DO-160 section 21, IATA (Lithium batteries), not tested for 'Food contact approval'.
 : Bij bestelling is op verzoek en tegen betaling een kalibratiecertificaat verkrijgbaar. De Thermo Track-software voor de pc is beschikbaar in zeven talen: Frans, Engels, Duits, Spaans, Portugees, Sloveens, Japans en Italiaans.
 : Voor installatie, IQOQ, erkende kalibratie onder ISO17025, onderhoud en reparatie mail naar [email protected]
  • Meetbereik:
    T: –40...+85 °C
  • Resolutie:
    0,1 ou 0,5 °C
  • Omschrijving:
    Compact logger, thermo- button, 22L
  • Seq:
    02
  • Juistheid:
    ±0,5 °C
  • Cat. No.:
    620-3183
  • Gegevensgeheugen - Aantal metingen:
    8000
  • Gebruiksduur accu's:
    10 years max.