Temperatuurloggers, Thermo Button
Deze dataloggers zijn klein en robuust. Ze zijn bestand tegen extreme omstandigheden en geschikt voor toepassingen op gebied van temperatuurregeling, producttracering, transport, procesanalyse, HACCP, enz.
- Verzameling en registratie van datum- en tijdgegevens
- Levensduur batterij maximaal 10 jaar, afhankelijk van bemonsteringsfrequentie en temperatuur
- Hoge/lage alarmlimieten en uitstelfunctie
Ø×H: 16×6 mm
Conform to IP 65.
Certifications: EN 12830 tested by CEMAGREF and LCIE, RTCA/DO-160 section 21, IATA (Lithium batteries), not tested for 'Food contact approval'.
Delivery information: Bij bestelling is op verzoek en tegen betaling een kalibratiecertificaat verkrijgbaar. De Thermo Track-software voor de pc is beschikbaar in zeven talen: Frans, Engels, Duits, Spaans, Portugees, Sloveens, Japans en Italiaans.
Services: Voor installatie, IQOQ, erkende kalibratie onder ISO17025, onderhoud en reparatie mail naar [email protected]
Documents
PRGPDAL0052_TDS_EN
Datasheet
- Meetbereik:T: –40...+85 °C
- Resolutie:0,5 °C
- Omschrijving:Compact logger, thermo-button, 21G
- Seq:01
- Juistheid:T: ±1,0 °C
- Cat. No.:620-3182
- Gegevensgeheugen - Aantal metingen:2000
- Gebruiksduur accu's:10 years max.