Sample vials, clear, with screw thread, KIMBLE®
10,00 ml, 20×55 mm, helder, Ja
Catalogus # SCERC40552000B0B2
Leverancier: DWK Life Sciences
Sample vials, clear, with screw thread, KIMBLE®
Catalogus # SCERC40552000B0B2
Leverancier: DWK Life Sciences
Ga naar:
Product Details & Documents
Screw threaded sample vials made from soda-lime glass, with white PE caps unattached.
Documents
Specificaties
- Inclusief dop:Ja
- Ø×h:20×55 mm
- Capaciteit:10,00 ml
- Kleur:helder
- Seq:03
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.