Monstercontainer CellStor Pot™
90 ml, 10% formal saline
Catalog # 720-2325
Supplier: CELLPATH
Jump to:
Product Details & Documents
Monsternamecontainers gevuld.
- Lekvrij deksel voor veilig vervoer en monsteropslag
- Met traceerbaar badgenummer, safety data sheet in de verpakking
Specifications
- Capaciteit:90 ml
- Omschrijving:10% formal saline
- Seq:06