Monstercontainer CellStor Pot™
60 ml, 60 ml, met fysiologisch zout
Catalogus # 720-2323
Leverancier: CELLPATH
Ga naar:
Product Details & Documents
Monsternamecontainers gevuld.
- Lekvrij deksel voor veilig vervoer en monsteropslag
- Met traceerbaar badgenummer, safety data sheet in de verpakking
Specificaties
- Capaciteit:60 ml
- Omschrijving:60 ml, met fysiologisch zout
- Seq:03