pH buffer solutions, NIST traceable, Orion™
pH 10,01 buffer, kleurcode blauw, 10,01, blauw, Plastic bottle, 475 mL
Leverancier: Thermo Orion
pH buffer solutions, NIST traceable, Orion™
Catalogus # 662-0772
Leverancier: Thermo Orion
CAS-nummer:
Ga naar:
Product Details & Documents
Perform accurate, reproducible pH calibrations with Orion™ pH buffers.
- NIST traceability
- Colour-coded solutions are available for ease of use and identification
Solutions are manufactured under ISO 9000 quality standards.
The kit includes 1 pint (475 ml) bottle each of pH 4,00 buffer, pH 7,00 buffer, pH 10,01 buffer and standard pH electrode storage solution and one pH electrode storage bottle.
Levering: Supplied in 475 ml or 60 ml bottles, with buffer/temperature tables to ensure more precise calibration.
Documents
Certificaten
Zoeken op lotnummerSpecificaties
Specificaties
- Verpakking:Plastic bottle
- VPE:475 mL
- Kleur:blauw
- Omschrijving:pH 10,01 buffer, kleurcode blauw
- pH-waarde:10,01
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.